n-Nonane, anhydre 99%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
435631000
435631000.EA 143 EUR InStock
435631000.
n-Nonane, anhydre 99%, AcroSeal®
n-Nonane
Formule: H₃C(CH₂)₇CH₃
Point d'ébullition: 151 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0.718 g/cm³
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009574
Numéro CAS: 111-84-2
ONU: 1920
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité