Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m-Tolylmagnesiumchloride 1 M dans le THF, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Magnesium, chloro(3-methylphenyl)-, Chloro(3-methylphenyl)magnesium, 3-methylphenylmagnesium chloride

435971000
435971000.EA 122 EUR InStock
435971000.
m-Tolylmagnesiumchloride 1 M dans le THF, AcroSeal®
m-Tolylmagnesiumchloride


Formule: C₇H₇ClMg
MW: 150,888 g/mol
Densité: 0.956 g/cm³
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238749
Numéro CAS: 121905-60-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to red to brown Solution
Titration Grignard 0.95 to 1.10 M
Refractive index 1.5020 to 1.5040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité