Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetraisobutyldialuminoxane 10% (p/p) dans le toluène, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

435988000
435988000.EA 743 EUR InStock
435988000.
Tetraisobutyldialuminoxane 10% (p/p) dans le toluène, AcroSeal®
Tetraisobutyldialuminoxane


Formule: C₁₆H₃₆Al₂O
Densité: 0.867 g/cm³
Point d'éclair: –8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192480
Numéro CAS: 998-00-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Solution
Titration Complexometric 9.5 to 11.0 % w/w
Refractive index 1.5550 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité