Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium 0.4 M dans l'acétonitrile, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
435991000
435991000.EA 165 EUR InStock
435991000.
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium 0.4 M dans l'acétonitrile, AcroSeal®
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₈NO₄P
Point d'ébullition: 81…82 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0.828 g/cm³
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064526
Numéro CAS: 5574-97-0
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Solution
Titration with NaOH 0.38 to 0.45 M
Melting point 215 to 220 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité