Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methylzinc chloride 2 M dans le THF, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

436080500
436080500.EA 446 EUR InStock
436080500.
Methylzinc chloride 2 M dans le THF, AcroSeal®
Methylzinc chloride


Formule: CH₃ClZn
Densité: 1.033 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192334
Numéro CAS: 5158-46-3
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Turbid colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric 1.90 to 2.20 M
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité