Pentadecylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Pentadecylmagnesium bromide
436160500
436160500.EA 283 EUR InStock
436160500.
Pentadecylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Pentadecylmagnesium bromide
Formule: C₁₅H₃₁BrMg
MW: 315,62 g/mol
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209607
Numéro CAS: 78887-70-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.45 to 0.55 M
Melting point 80 to 83 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité