Sodium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
43617-1L
43617-1LEA 54.4 EUR InStock
43617-1L
Sodium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, Supelco®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e121c7c6d29f20a905f9749f2ef67288f60e2a92&vid=f0a6855bd87c524a863a423fd6906a12923501d7&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité