4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide 0.8 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
436221000
436221000.EA 267 EUR InStock
436221000.
4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide 0.8 M dans le THF, AcroSeal®
4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide
Formule: C₁₃H₁₁BrMgO
Densité: 1.033 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09039130
Numéro CAS: 120186-59-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to brown Solution
Titration Grignard 0.70 to 1.05 M
Melting point 56 to 60 °C
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité