Sodium chlorure pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
43631.19
43631.19EA 193 EUR InStock
43631.19
Sodium chlorure pour la spectroscopie
Sodium chlorure
CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: NaCl Formula Weight: 58.44 Physical Form: Powder Density: 2.165 Refractive Index: 1.5442 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: 6-9 Melting Point: 801° Boiling Point: 1413° Merck Reference: 14,8599 MDL No.: MFCD00003477
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1413 °C
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2.165
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,8599
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité