Trioctylphosphine 90%, AcroSeal®, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
436461000
436461000.EA 169 EUR InStock
436461000.
Trioctylphosphine 90%, AcroSeal®, grade Technique
Trioctylphosphine
Formule: C₂₄H₅₁P
Point d'ébullition: 240 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 48 °C
Densité: 0.831 g/cm³
Point d'éclair: 147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015298
Numéro CAS: 4731-53-7
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité