Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Graphite ≥99.998% (base métaux), tiges, Length: 30.5 cm (12 in), Ø 13cm (5.125 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

43649.KF
43649.KFEA 918 EUR InStock
43649.KF
Graphite ≥99.998% (base métaux), tiges, Length: 30.5 cm (12 in), Ø 13cm (5.125 in)
Graphite
Purity: 99.998% Physical Form: ≈7kg/pc MDL No.: MFCD00144065


Formule: C
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité