Eau sans nucléase
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrogen oxide
436912CEA 88 EUR InStock
436912C
Eau sans nucléase
Eau
L'eau exempte de nucléase est fabriquée à partir d'eau de qualité biologie moléculaire (testée pour RNase, DNase et protéase).
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Osmolality (mOsm/kg) Max. 3
DNases Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité