Tween® 20 (Polysorbate) pour la biologie moléculaire
Fournisseur: VWR Chemicals
437082QEA 34.7 EUR InStock
437082Q
Tween® 20 (Polysorbate) pour la biologie moléculaire
Tween® 20 (Polysorbate)
Détergent spécifiquement testé pour une utilisation dans les applications de biologie moléculaire.
Tween® est une marque déposée enregistrée de Atlas Chemical Industries Inc.
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 149 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellowish granules
DNases Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected
Density (20/4) 1.095 - 1.105
Hydroxyl value 96 - 108
Saponification value 40.0 - 50.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité