Poly(styrene), sèche, microsphère de latex 1 micron
Fournisseur: Thermo Scientific
43711.ME
43711.MEEA 741 EUR InStock
43711.ME
Poly(styrene), sèche, microsphère de latex 1 micron
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6 Molecular Formula: [-CH2CH(C6H5)-]n Odour: Odourless MDL No.: MFCD00084450
Formule: C₈H₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084450
Numéro CAS: 9003-53-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité