VWR® Phosphate Buffered Saline (PBS), Low Phosphate, 10X
Fournisseur: VWR Chemicals
437117KEA 518 EUR InStock
437117K
VWR® Phosphate Buffered Saline (PBS), Low Phosphate, 10X
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
Concentré irradié de PBS, il convient au lavage des cellules après dilution.
  • KCl 2,0 g/L
  • NaCl 70,1 g/L
  • Na₂HPO₄, 2H₂0 12,8 g/L
  • NaH₂PO₄, 1H₂O 4,4 g/L
Add 1 ml of 10X PBS to 9 ml of water to give a 1X PBS solution.
pH (20°C): 6,90 - 7,30
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité