2,1,3-Benzothiadiazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
43730.09
43730.09EA 87.3 EUR InStock
43730.09
2,1,3-Benzothiadiazole ≥98%
2,1,3-Benzothiadiazole
Purity: 98% CAS No.: 273-13-2 Molecular Formula: C6H4N2S Formula Weight: 136.18 Flash Point: 95°(203°F) Physical Form: Powder Melting Point: 42-44° Boiling Point: 206° MDL No.: MFCD00005809
Formule: C₆H₄N₂S
Point d'ébullition: 206 °C
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005809
Numéro CAS: 273-13-2
EINECS: 205-985-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité