Dichloro(diméthyl)silane 2% heptane, Electran Electrophoresis
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Dichloro(dimethyl)silane, Dichlorodimethylsilane
437494JEA 101 EUR InStock
437494J
Dichloro(diméthyl)silane 2% heptane, Electran Electrophoresis
Dichloro(diméthyl)silane
Conçu pour conférer des propriétés hydrofuges aux articles en verre. Convient à une utilisation dans l'électrophorèse pour empêcher l'adhésion du gel aux plaques de verre.
Formule: C₂H₆Cl₂Si
MW: 129.06 g/mol
Point d'ébullition: 70
Point de fusion: -76
Point d'éclair: -16
Numéro MDL: MFCD00000491
Numéro CAS: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
ONU: 1993
ADR: 3 II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité