Mercury standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Hg in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
43756.18
43756.18EA 131 EUR InStock
43756.18
Mercury standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Hg in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de mercure
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011035
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité