(±)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique ≥99%, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
Synonyms: 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, (±)​-​1,2-​Dithiolane-​3-pentanoic acid, 5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid, DL-α-Lipoic acid, DL-Thioctic acid (oxidized), DL-6,8-Thioctic acid, Lip(S2), 6,8-Dithiooctanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
437692-5
437692-5EA 138 EUR InStock
437692-5
(±)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique ≥99%, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
(±)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique
Formule: C₈H₁₄O₂S₂
MW: 206,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005474
Numéro CAS: 1077-28-7
EINECS: 214-071-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité