(±)-Dihydrolipoic acid, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
437694-50
437694-50EA 137 EUR InStock
437694-50
(±)-Dihydrolipoic acid, Millipore®
(±)-Dihydrolipoic acid
Formule: C₈H₁₆O₂S₂
Numéro MDL: MFCD00166974
Numéro CAS: 7516-48-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité