Lipase (from Chromobacterium viscosum)
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
437707-100
437707-100EA 381 EUR InStock
437707-100
Lipase (from Chromobacterium viscosum)
Enzymes
Native lipase from Chromobacterium viscosum. Catalyses hydrolysis of triglycerides to glycerol and fatty acids.
One unit is defined as the amount of enzyme that will release 1,0 µmol fatty acids from olive oil per min at 37 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité