Magnésium silicate ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
43807.30 43807.18
43807.30EA 618 EUR InStock
43807.30 43807.18
Magnésium silicate ≥99% (base métaux)
Magnésium silicate
Purity: 99% CAS No.: 1343-88-0 Molecular Formula: Mg2O4Si Formula Weight: 140.71 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 3.21 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1910° Solubility: Insoluble in water MDL No.: MFCD00078249
Formule: MgO₃Si
Point de fusion: 1910 °C
Densité: 3.21
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité