Anti-LRP, Heavy Chain (8G1) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
438190-100
438190-100EA 705 EUR InStock
438190-100
Anti-LRP, Heavy Chain (8G1) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LRP, Heavy Chain (8G1)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité