Anti-LRP, Light Chain (5A6) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
438192-100
438192-100EA 723 EUR InStock
438192-100
Anti-LRP, Light Chain (5A6) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LRP, Light Chain (5A6)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité