Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zinc sulfate heptahydraté 99.0-103.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger

4382-01EA 93.96 EUR InStock
4382-01 4382-R
Zinc sulfate heptahydraté 99.0-103.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Zinc sulfate heptahydraté


Formule: ZnSO₄·7H₂O
MW: 287,54 g/mol
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149894
Numéro CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (ZnSO₄·7H₂O) 99.0 - 103.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 4.4 - 6.0
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.002 %
ACS - Ammonium (NH₄) ≤0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Lead (Pb) ≤0.003 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤2.000 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité