Zinc sulfate heptahydraté ≥99%, granuleux USP, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
4383-01EA 122.08 EUR InStock
4383-01
Zinc sulfate heptahydraté ≥99%, granuleux USP, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Zinc sulfate heptahydraté
Formule: ZnSO₄·7H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149894
Numéro CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets U.S.P Requirements
Meets E.P. Chemical Specifications
Meets B.P. Chemical Specifications
GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical Passes Test
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Acidity Passes Test
USP - Alkalies and Alkaline Earths ≤0.9 %
USP - Arsenic (As) ≤14 ppm
USP - Lead (Pb) ≤0.002 %
USP - Assay (ZnSO₄·7H₂O) 99.0 - 108.7 %
EP/BP - Identification A Passes Test
EP/BP - Identification B Passes Test
EP/BP - Identification C Passes Test
EP/BP - Appearance of Solution Passes Test
EP/BP - pH 4.4 - 5.6
EP/BP - Chloride (Cl) ≤300 ppm
EP/BP - Iron (Fe) ≤100 ppm
EP/BP - Assay (ZnSO₄·7H₂O) (dried basis) 99.0 - 104.0 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité