Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Graphite, plaque, graphite pyrolytique hautement orienté (HOPG) 10x10x(1.6 min) mm (0.394x0.394x0.079 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

43837.KF
43837.KFEA 1240 EUR InStock
43837.KF
Graphite, plaque, graphite pyrolytique hautement orienté (HOPG) 10x10x(1.6 min) mm (0.394x0.394x0.079 in)
Graphite
Physical Form: 0.4 +/-0.1° mosaic angle MDL No.: MFCD00144065


Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité