X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium) pour la biologie moléculaire
Fournisseur: VWR Chemicals
438542EEA 140 EUR InStock
438542E
X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium) pour la biologie moléculaire
X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium)
Le sel (X-GlcA) ou (5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucuronide) cyclohexylammonium est un substrat chromogene pour la detection du gene (GUS) ß-glucuronidase, il produit une couleur bleue en presence de colonies bacteriennes GUS+.
Formule: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058543
Numéro CAS: 114162-64-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder
Solubility in dimethylformamide (2 %) Clear and colourless
Assay TLC (single spot)
Optical rotation -92.0 to -88.0 °
Water Max. 3.5 %
1H-NMR Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité