Iridium ≥99.95% (base métaux), en perles 6-7 mm (0.24-0.28 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
43859.KG
43859.KGEA 3400 EUR InStock
43859.KG
Iridium ≥99.95% (base métaux), en perles 6-7 mm (0.24-0.28 in)
Iridium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈4.5g/piece MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
Point d'ébullition: 5300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2450 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011062
Numéro CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité