Organic reference standard, Furan, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
43861-1ML
43861-1MLEA 77.3 EUR InStock
43861-1ML
Organic reference standard, Furan, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Furan is a clear and colorless liquid, and a bimolecular heterocycle, used to trap unstable intermediates containing highly reactive species, via Diels-Alder cycloaddition reactions.
It can undergo Diels-Alder (4+2) cycloaddition reaction with maleic anhydride to form the corresponding exo and endo furan-maleic anhydride adducts.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a15e035e13433fdc6ff3c3959dd48de50fd4545&vid=4a15e035e13433fdc6ff3c3959dd48de50fd4545&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité