Silicon standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Si in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
43867.18
43867.18EA 113 EUR InStock
43867.18
Silicon standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Si in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de silicium
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité