Silver standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Ag in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
43868.18
43868.18EA 72.3 EUR InStock
43868.18
Silver standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Ag in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards d'argent
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003397
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité