Sulphur standard dissolved in oil, 5,000 µg/g S in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
43870.18
43870.18EA 114 EUR InStock
43870.18
Sulphur standard dissolved in oil, 5,000 µg/g S in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de sulfide
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00242296
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité