Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Diméthyl-2-butène 1 M dans le THF, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

438721000
438721000.EA 79.2 EUR InStock
438721000.
2,3-Diméthyl-2-butène 1 M dans le THF, AcroSeal®
2,3-Diméthyl-2-butène


Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 73 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0.857 g/cm³
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008897
Numéro CAS: 563-79-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.95 to 1.10 M

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité