Pentafluorophenylmagnesium bromide 0.5 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
438741000
438741000.EA 191 EUR InStock
438741000.
Pentafluorophenylmagnesium bromide 0.5 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Pentafluorophenylmagnesium bromide
Formule: C₆BrF₅Mg
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015720
Numéro CAS: 879-05-0
ONU: 2924
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to brown to black Liquid
Titration Grignard 0.4 to 0.6 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité