Tétrahexylammonium hydrogénosulfate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43882.04
43882.04EA 150 EUR InStock
43882.04
Tétrahexylammonium hydrogénosulfate ≥98%
Tétrahexylammonium hydrogénosulfate
Purity: 98% CAS No.: 32503-34-7 Molecular Formula: (C6H13)4NHSO4 Formula Weight: 451.76 Physical Form: Powder Melting Point: 96-102° MDL No.: MFCD00037675
Formule: C₂₄H₅₃NO₄S
MW: 451,76 g/mol
Point de fusion: 96…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037675
Numéro CAS: 32503-34-7
EINECS: 251-069-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité