(Aminoethylaminomethyl)phenethyltrimethoxysilanes mélange de m- et p-isomères
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43904.04 43904.09 43904.18
43904.04EA 42.3 EUR InStock
43904.04 43904.09 43904.18
(Aminoethylaminomethyl)phenethyltrimethoxysilanes mélange de m- et p-isomères
(Aminoethylaminomethyl)phenethyltrimethoxysilanes
CAS No.: 74113-77-2 Molecular Formula: H2NC2H4NHCH2C6H4C2H4Si(OCH3)3 Formula Weight: 298.46 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.02 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: 128°/0.2mm UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00054775
Applications: As a crosslinking agent
Formule: H₂NC₂H₄NHCH₂C₆H₄C₂H₄Si(OCH₃)₃
Point d'ébullition: 128 °C (0.2 mmHg)
Densité: 1.02
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054775
Numéro CAS: 74113-77-2
ONU: 2735
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité