Nigrosine 10% solution de coloration, pour la microscopie
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
43925-100ML-F
43925-100ML-FEA 40.5 EUR InStock
43925-100ML-F
Nigrosine 10% solution de coloration, pour la microscopie
Nigrosine
Composition: Nigrosin 100 g/l, Formalin 5 ml/l in water
Negative staining method permits visualization of the usually transparent and unstainable capsule of many organisms, most importantly Cryptococcus neoformans.
Numéro MDL: MFCD00044681
Numéro CAS: 8005-03-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité