Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Docosane, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

43942-1G
43942-1GEA 54.1 EUR InStock
43942-1G
n-Docosane, Supelco®
n-Docosane


Formule: H₃C(CH₂)₂₀CH₃
Point d'ébullition: 368 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44 °C
Densité: 0.7944 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009348
Numéro CAS: 629-97-0
EINECS: 211-121-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8192c3b173fc4883de5f5080a02f43bdb8b0f9d9&vid=846bcd9a708e114cc09ca1aa148a843108eecbe0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité