5-Ethylidene-2-norbornene (mélange endo + exo) ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 100 ppm
43972.AP
43972.APEA 95.7 EUR InStock
43972.AP
5-Ethylidene-2-norbornene (mélange endo + exo) ≥98% stabilisé
5-Ethylidene-2-norbornene
Stab. with 100ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 98% CAS No.: 16219-75-3 Molecular Formula: C9H12 Formula Weight: 120.19 Flash Point: 38°(101°F) Physical Form: Liquid Density: 0.89 Boiling Point: 146° UN No.: UN3295 MDL No.: MFCD00167576
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,20 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C
Densité: 0.89
Point d'éclair: 38 °C (101 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167576
Numéro CAS: 16219-75-3
EINECS: 240-347-7
ONU: 3295
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité