Lithium acetylide ethylenediamine complex 25% (p/p) en suspension dans le toluène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
439881000
439881000.EA 310 EUR InStock
439881000.
Lithium acetylide ethylenediamine complex 25% (p/p) en suspension dans le toluène, AcroSeal®
Lithium acetylide ethylenediamine complex
Formule: C₄H₉LiN₂
Point d'éclair: –14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013183
Numéro CAS: 6867-30-7
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Tan to orange-brown Slurry
Titration with HClO4 23.5 to 30.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité