Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

C-276 alloy, en feuilles, Thickness: 0.2 mm (0.008 in)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

43994.GH
43994.GHEA 129 EUR InStock
43994.GH
C-276 alloy, en feuilles, Thickness: 0.2 mm (0.008 in)
C-276 alloy
High strength, corrosion resistant alloy
Ni:Mo:Cr:Fe:W;Co:Mn; 57.5:15.5:15.5:6:3.5:1.5:0.5 approximate wt%


Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité