Luteoline, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
Synonyms: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4-benzopyrone, Natural Yellow 2, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-chromen-4-one, 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
440025-5
440025-5EA 142 EUR InStock
440025-5
Luteoline, Millipore®
Luteoline
Formule: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017309
Numéro CAS: 491-70-3
EINECS: 207-741-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité