Trioxyde de digadolinium ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), nanopoudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Gadolinium (III) oxide
44020.14
44020.14EA 185 EUR InStock
44020.14
Trioxyde de digadolinium ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), nanopoudre
Trioxyde de digadolinium
Purity: 99.99+% CAS No.: 12064-62-9 Molecular Formula: Gd2O3 Formula Weight: 362.50 Physical Form: 20-40nm Powder Density: 7.407 Melting Point: 2330° Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00011026
Formule: Gd₂O₃
MW: 362,5 g/mol
Point de fusion: 2330 °C
Densité: 7.407
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011026
Numéro CAS: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Merck Index: 14,4326
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité