2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide 1 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
440320500
440320500.EA 301 EUR InStock
440320500.
2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide 1 M dans le THF, AcroSeal®
2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide
Formule: C₁₃H₁₁BrMgO
Densité: 1.047 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08705262
Numéro CAS: 328000-16-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.95 to 1.10 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité