Diphenyl(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (1,5-Cyclooctadiene)diphenylplatinum(II)
44039.03
44039.03EA 636 EUR InStock
44039.03
Diphenyl(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Diphenyl(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
CAS No.: 12277-88-2 Molecular Formula: C20H22Pt Formula Weight: 457.47 Physical Form: Powder Appearance: Colourless MDL No.: MFCD03788255
Formule: C₂₀H₂₂Pt
MW: 457,47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788255
Numéro CAS: 12277-88-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité