Yttrium (III) oxyde ≥99.995% (REO, base d'oxyde de terre rare), nanopoudre, REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
44048.14
44048.14EA 152 EUR InStock
44048.14
Yttrium (III) oxyde ≥99.995% (REO, base d'oxyde de terre rare), nanopoudre, REacton®
Yttrium (III) oxyde
Purity: 99.995% CAS No.: 1314-36-9 Molecular Formula: Y2O3 Formula Weight: 225.81 Physical Form: 25-50nm APS Powder Density: 5.01 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2410° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011473
Formule: Y₂O₃
MW: 225,81 g/mol
Point d'ébullition: 4300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2410 °C
Densité: 5.01
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011473
Numéro CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Merck Index: 14,10107
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité