Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxyde d'europium (III) ≥99.999% (REO, base d'oxyde de terre rare), nanopoudre, REacton®

Fournisseur: Thermo Scientific

44052.14
44052.14EA 723 EUR InStock
44052.14
Oxyde d'europium (III) ≥99.999% (REO, base d'oxyde de terre rare), nanopoudre, REacton®
Oxyde d'europium (III)
Purity: 99.999% CAS No.: 1308-96-9 Molecular Formula: Eu2O3 Formula Weight: 351.92 Physical Form: 30-50nm APS Powder Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010997


Formule: Eu₂O₃
MW: 351,92 g/mol
Point de fusion: 2291 °C
Densité: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010997
Numéro CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,3904
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité