Acide L(+)-ascorbique ≥99.0%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
4407-04EA 424.23 EUR InStock
4407-04
Acide L(+)-ascorbique ≥99.0%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
L(+)-Ascorbic acid
Crystals.
Formule: C₆H₈O₆
Point d'ébullition: 553 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 190…192 °C
Densité: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
ATTEINDRE: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=2190c408ecfad6be22ec280d36b367b345fa0bd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
ACS - Assay (C₆H₈O₆) ≥99.0 %
ACS - Appearance (colorless or white to slightly yellow crystals) Passes Test
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Residue on Ignition ≤0.10 %
Specific Rotation, [Å]²⁵^D(c=10 in water)(+) 20.5 - 21.5 Degree
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité