Nickel plating solution, sans électricité sans ammoniaque
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44070.AK
44070.AKEA 32.5 EUR InStock
44070.AK
Nickel plating solution, sans électricité sans ammoniaque
Nickel plating solution
Appearance: Clear green UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00011137
Applications: For plating on silicon, germainium, gallium arsenide, cadmium sulfide, nickel or Kovar
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
ONU: 3082
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité